Learn More
Fisherbrand™ U.S. Standard Stainless Steel Sieves, 8 in. dia. x 2 in.D
Stainless steel. Aperture sizes from 5.00 in. opening to 500 mesh.
114.00€ - 120.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 8 in |
---|---|
Material del bastidor | Acero inoxidable |
Mesh Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para la medición de partículas en agricultura, bioindustria, química, cosmética, industrial general, y en las industrias de fertilizantes, alimentos, minerales, productos farmacéuticos, plásticos y productos metálicos |
Fondo (imperial) | 2 in |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Estándar Tyler | Estándar EE.UU. | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Estándar Tyler | Estándar EE.UU. | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12736347
|
Fisherbrand™
|
500 μm | Malla 32 | N.º 35 |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12726347
|
Fisherbrand™
|
600 μm | Malla 28 | N.º 30 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Acero inoxidable.Tamaños de abertura de 12,7 cm (5,00 pulg.) a malla de 500.
All sieves are serialized and come with a Certificate of Compliance.
If Test Certificate is required (Fisher Cat. No. 04-909-16), it must be orderd along with the sieve.
The list below does not represent the complete ASTM E 11 specifications; other sizes are available. Contact your Fisher representative for more information.
Compliance
Cumple con las especificaciones actuales de ASTM E 11 e ISO 3310-1
Especificaciones
8 in | |
Acero inoxidable | |
2 in | |
Tamiz de prueba de altura completa | |
2,62 in |
Acero inoxidable | |
Ideal para la medición de partículas en agricultura, bioindustria, química, cosmética, industrial general, y en las industrias de fertilizantes, alimentos, minerales, productos farmacéuticos, plásticos y productos metálicos | |
5,08cm | |
Acero inoxidable | |
6,65cm |