Learn More
Fisherbrand™ Cepillo para tubos
Cepillo cónico para tubos de centrífuga de 15 ml.
Brand: Fisherbrand™
Additional Details : Peso : 0.99000kg
Description
Para tubos centrífugos de 15 ml
- Parte de cerdas cónica, 0,5 in de diám. (1,3 cm) en la punta
- Mango de alambre galvanizado
Specifications
Cepillo de tubos para centrífuga | |
Alambre galvanizado | |
Canela | |
2 cm | |
9 in | |
23 cm | |
Pequeño |
Cabello natural | |
Cónico | |
0,81 pulg. | |
Tubos para centrífuga de 15 ml | |
3,5 in | |
8,9 cm |