Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de dial de superficie Traceable™
El termómetro de pantalla tamaño Jumbo lee tanto °F como °C.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.05452kg
Includes: Batería de óxido de plata, sonda de acero inoxidable
Descripción
El termómetro de pantalla tamaño Jumbo lee tanto °F como °C.
Someta este termómetro a una prueba específica, proporciona monitorización continua durante más de un año. Para prolongar aún más la duración de la batería, la unidad dispone de un interruptor de ENCENDIDO/APAGADO.
- Conmutable entre °F y °C
- Las lecturas se actualizan cada segundo
- Intervalo de temperatura de -50° a +150 °C
- La sonda lisa de acero inoxidable es perfecta para soluciones “gruesas” y viscosas
- La sonda es resistente a la mayoría de los ácidos, bases, disolventes y la mayoría de los productos químicos de laboratorio
- La punta perforadora es perfecta para medir temperaturas de semisólidos
- La construcción de plástico y acero inoxidable es más segura que los termómetros de mercurio
- Pantalla LCD grande y luminosa de 9,4 mm (0,37 pulgadas) de alto
Certifications
Con certificado trazable con nº serie individual emitido por un labo. calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
Proporciona monitorización continua durante más de un año | |
5,25 in | |
13,3 cm | |
0,1 °C | |
20 g | |
302 °F | |
− 58 °F | |
De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 302 °F) | |
± 0,3 °C |
0,15 in | |
Batería de óxido de plata, sonda de acero inoxidable | |
165 mm | |
Plástico, Acero inoxidable | |
1 oz | |
6,5 in | |
150 °C | |
− 50 °C | |
De -50 °C a +150 °C |