Learn More
Fisherbrand™ Sonda de repuesto de termómetro de RTD de platino Traceable™
Pieza de repuesto para platino RTD Traceable.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Pieza de repuesto para platino RTD Traceable.
- 100 ohmios
- Sonda de 8 cables
- Longitud de la sonda: 15,24 cm
Especificaciones
152 mm | |
Termómetro | |
6 pulg | |
Para termómetro de RTD de platino |
Para mejorar el rendimiento, las sondas deben calibrarse como un sistema con el medidor.