Learn More
Fisherbrand™ Temporizador principal de laboratorio Traceable™
El temporizador principal de laboratorio se ha concebido expresamente para uso de sobremesa
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.12240kg
Código de producto. 11789795
  • 37.05€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Includes: Certificado Traceable con número de serie individual y pila con 3 años de vida útil
Descripción
Descripción
El temporizador principal de laboratorio se ha concebido expresamente para un uso de sobremesa. Gracias a su facilidad de uso, modos de temporización versátiles, botones extragrandes y visualización desde cualquier ángulo, el temporizador principal de laboratorio Fisherbrand™ Traceable™ es la unidad ideal para el laboratorio.
  • La pantalla LCD está diseñada para la visualización desde cualquier ángulo (sentado o de pie)
  • Cuenta atrás de 24 horas a 1 segundo, en saltos de un segundo, con una exactitud del 0,01 %
  • El chip de memoria especial permite programar un tiempo de repetición instantánea que aparece en la pantalla con tan solo pulsar una tecla
  • El tiempo de la memoria permanece bloqueado hasta que se cambie
  • Modo de cuenta hacia delante (cronómetro) y reloj
  • Tamaño: 3,25 x 3,25 x 1,75 pulg
  • Peso: 4 oz
Certifications
Trazable a NIST
Especificaciones
Especificaciones
Temporizador portátil/de sobremesa
0,0001
LCD
4 oz
Certificado Traceable con número de serie individual y pila con 3 años de vida útil
De 24 h. a 1 s.
1 s
AA
113,39 g
NIST