Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta SureOne™ Micropoint, compatibilidad universal
El nuevo y mejorado sistema de recarga Fisherbrand SureOne ofrece una línea completa de puntas de pipeta de ajuste Micropoint universal
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10527014
  • 63.70€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
El sistema de recarga proporciona una línea completa de puntas de pipeta Micropoint de ajuste universal.
  • Todas las puntas estériles en gradilla están envueltas al vacío y tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ATP, pirógenos, contaminación microbiana, inhibidores de la PCR, endotoxinas y ADN. Todas las puntas sin filtro no esterilizadas, en gradilla y a granel tienen certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y ADN
Características de la gradilla SureOne
  • Los insertos Flush Fit se ajustan a la perfección a la gradilla y permiten un pipeteo multicanal fácil
  • Logotipo de reciclaje moldeado en todos los componentes de la gradilla
  • Cierre con muescas que mantiene la tapa abierta para permitir la ventilación del autoclave
  • La tapa con borde para pilas del sistema Sure evita el deslizamiento de las gradillas cuando se apilan o se trasladan por el laboratorio
  • El cierre Safe-Lock permite abrir y cerrar con una sola mano y no se abrirá de forma automática cuando se caiga'
  • El diseño con cierre en un toque del sistema Sure mantiene el inserto en su lugar y evita que se eleve mientras se pipetea
  • Tapa abatible reversible con bisagra o extraíble; la modalidad con bisagra no impide el uso de una micropipeta multicanal
Características del inserto SureOne
  • Los insertos son fáciles de poner y quitar de la gradilla; fíjelos con una pinza a la gradilla para lograr una mayor sujeción
  • Lote trazable: todos los insertos contienen el número de referencia de Fisherbrand, el volumen de la punta y el número de lote—
  • Los orificios dentados de los insertos inhiben el movimiento de la punta y los estabilizan para su uso multicanal
  • La pinza de contacto evita el contacto innecesario con las puntas al tiempo que sujeta los insertos
  • Diseño multicanal; todos los insertos tienen 96 pocillos. Su sólido diseño no plegable ofrece un sellado seguro en cada punta
Características del embalaje de las recargas SureOne
  • La información del producto se muestra en la caja
  • La solapa antipolvo evita que los residuos contaminen el producto
  • Las hendiduras permiten extraer el producto con mayor facilidad
  • El embalaje con estructura en bandas facilita la extracción del inserto de la punta
  • El diseño del embalaje de recargas ahorra un 58 % del espacio en la sobremesa frente al embalaje en gradillas y reduce los residuos de plástico en un 52 %
Información de órdenes
Las opciones de embalaje incluyen material a granel, gradillas, gradillas estériles y recarga.
Especificaciones
Especificaciones
0,1 a 10 μl
Estéril
Esterilizable en autoclave
46 mm
Gradilla con bisagras
Pipeta de ajuste universal
SureOne™
2,5 μl
Sin filtro
Transparente
1,25 in
Sin ADN, ARNasa ni ADNasa
Longitud extendida