Learn More
Fisherbrand™ Tubos de microcentrífuga estériles con tapones de rosca
Elija el estilo con faldón o de fondo cónico
Marca:  Fisherbrand™
124.79 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21938" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12390433
  • 177.50€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío:
para ver el stock
Descripción
Descripción
Elija el estilo con faldón o de fondo cónico
  • Con tapones acoplados
  • Tapones de rosca de color natural con juntas tóricas
  • Sin ARNasa ni ADNasa
Especificaciones
Especificaciones
25000 xG
Natural
Junta tórica
Rosca
Polipropileno
2 ml
Polipropileno
Estéril
Cónicos