Learn More
Fisherbrand™ Microcucharas de acero inoxidable
Diseñadas con componentes de gran calidad, estas microcucharas tienen una calidad natural y acabado brillante.
57.00€
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11746607
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
57.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11593482
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
57.00€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Diseñadas con componentes de la mayor calidad, estas microcucharas presentan una calidad natural y un acabado brillante
- Microcuchara de laboratorio, acero inoxidable 304 18/8 no magnético de acabado brillante
- Longitud = 100mm
- Medidas de la cuchara 8 mm de ancho por 6 mm de largo por 1.5 mm de profundidad
- Diámetro del cuerpo central 1.60 mm - 'micro'
- Capacidad de la cuchara [líquido] = 0.2 ml
- Se suministran en paquetes estándar de 10
Especificaciones
Cuchara | |
Acero inoxidable |