Learn More
Fisherbrand™ Stainless-Steel Handled Brushes
Fisherbrand™ Stainless-Steel Handled Brushes feature stiff, white nylon bristles for cleaning test tubes.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.93320kg
Descripción
Los cepillos con mangos de acero inoxidable Fisherbrand™ cuentan con cerdas de nailon blancas y rígidas para limpiar los tubos de ensayo.
- Las cerdas son resistentes a productos químicos
- Punta tipo penacho radial
- El mango de acero inoxidable es resistente a la corrosión y a la oxidación
Especificaciones
Cepillo para tubos de ensayo | |
Extremo tipo penacho, radial | |
Punta tipo penacho radial | |
1,37 pulg. | |
Para limpiar los tubos de ensayo | |
4 in | |
10 cm |
Nailon | |
Acero inoxidable | |
Blanco | |
3,5 cm | |
11 in | |
27,94 cm | |
Pequeño |