Learn More
Fisherbrand™ Tapas de acero inoxidable para baños de ultrasonidos
Para su uso con los limpiadores ultrasónicos de frecuencia dual Fisherbrand Serie 112xx
32.00€ - 38.00€
Especificaciones
Tipo | Cubierta |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Unidad de limpieza de ultrasonidos FB11211 |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (imperial) | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10101081
|
Fisherbrand™
|
0,75 gal | 2,83 L |
32.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10248951
|
Fisherbrand™
|
1 gal | 3,78 L |
38.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Evita cualquier contaminación del baño• Tapa 2 vasos de precipitados
Especificaciones
Cubierta | |
Unidad de limpieza de ultrasonidos FB11211 | |
Acero inoxidable |