Learn More
Fisherbrand™ Tapones con septum rebajado de silicona
Los tapones con septo no tóxicos y esterilizables en autoclave, están rebajados y dentados externamente, para crear un sellado interior eficaz
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11572503
  • 124.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Brida elíptica para permitir la eliminación eficaz del tapón de la abertura
  • Se perfora fácilmente con una aguja hipodérmica
Especificaciones
Especificaciones
Translúcido
3
Los tapones con septo no tóxicos y esterilizables en autoclave, están rebajados y dentados externamente, para crear un sellado interior eficaz
Silicona
Tapón con septo rebajado de silicona
Entre 20,00 y 21,00 mm
3
Para recipientes con un DI de 20 a 21 mm