Learn More
Fisherbrand™ Matraces de agitación
Matraces de agitación para cultivos celulares en suspensión, preparación de medios y almacenamiento.
73.45€ - 371.00€
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Material Policarbonato
Para utilizar con (aplicación) Para cultivo de células en suspensión, preparación de medios y almacenamiento
Incluye 0,22μm Poro de PTFE
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Ver más especificaciones
Productos 16
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Forma del fondo Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Forma del fondo Tipo de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
11735373
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
125 mL Plano Ventilado
184.00€
paquete de 24
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11735263
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
125 mL Plano Sin ventilación
131.00€
paquete de 24
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-12-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11755263
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
125 mL Deflector Ventilado
134.00€
paquete de 24
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11765253
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
250 mL Plano Ventilado
154.00€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11725253
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
250 mL Plano Sin ventilación
130.00€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-12-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11735253
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
250 mL Deflector Ventilado
115.00€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11725263
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
500 mL Plano Ventilado
216.00€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11785253
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
500 mL Plano Sin ventilación
106.00€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-12-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11705263
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
500 mL Deflector Ventilado
188.00€
paquete de 12
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11755253
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
1000 mL Plano Ventilado
81.85€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11705253
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
1000 mL Plano Sin ventilación
73.45€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11715253
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
1000 mL Deflector Ventilado
74.75€
paquete de 6
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11775263
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
2000 mL Plano Ventilado
156.00€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11725373
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
2000 mL Deflector Ventilado
157.00€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11765373
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
2800 mL Plano Ventilado
371.00€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11775373
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
2800 mL Deflector Ventilado
223.00€
paquete de 4
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada.
Reducen el riesgo de contaminación cruzada.
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Policarbonato duradero transparente con graduaciones moldeadas
  • Tapón de polipropileno con poro de PTFE de 0.22 μm
  • Envasados individualmente para facilitar el almacenamiento y la manipulación
  • Fondo plano para su uso en aplicaciones de sobremesa o fondo con deflector para su uso en el agitador
  • Tapón de rosca con o sin ventilación
  • Esterilizables en autoclave (matraz y tapón)
Certifications
Certificación de esterilidad en 10-6 SAL de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
Para cultivo de células en suspensión, preparación de medios y almacenamiento
Autoclavable
Estéril
Policarbonato
0,22μm Poro de PTFE
Clase VI