Learn More
Fisherbrand™ Temporizador Multi-Colored Seymour Blue™ Traceable™
Memoria automática Bounceback™ para la temporización repetitiva
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.07290kg
Includes: Pila, caballete de sobremesa y dorso magnético
Descripción
El temporizador Multi-Colored Fisherbrand™ Seymour Blue™ Traceable™ dispone de cuatro canales de temporización independientes, además de recuperación de memoria. Memoria automática Bounceback™ para la temporización repetitiva.
- Capacidad de temporización: 99 horas, 59 minutos, 59 segundos
- La resolución es de 1 segundo, la precisión es de 0,01 %
- Cuenta progresiva/cuenta atrás/alarma/reloj
- Reloj de hora del día (12/24 hora)
- Tamaño: 7 × 5,7 × 1,3 cm
- Peso: 2,75 oz (78 g)
- Batería: Utiliza pila alcalina de botón D357 o 357A
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Temporizador portátil/de sobremesa | |
0,0001 | |
LCD | |
77,96 g | |
Para realizar pruebas repetitivas |
99 h 59 min 59 s | |
De 1 s | |
2,75 oz | |
Caballete de sobremesa, dorso magnético, pila | |
NIST |