Learn More
Fisherbrand™ Self-Adhesive Label Tape
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving.
4.00€ - 14.35€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Autoadhesivo |
---|---|
Color | Blanco |
Formato | Cinta |
Tipo de producto | Cinta de marcado autoadhesiva |
Para utilizar con (aplicación) | Autoclave, refrigerador/congelador, esterilizador, incubadora |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Anchura (imperial) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Anchura (imperial) | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17827291
|
Fisherbrand™
|
14 yd | 13 m | 0,5 in | Cinta y dispensador |
8.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17837291
|
Fisherbrand™
|
14 yd | 13 m | 0,75 in | Cinta y dispensador |
9.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17817291
|
Fisherbrand™
|
60 yd | 55 m | 1 in | Solo cinta de marcado |
14.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17857291
|
Fisherbrand™
|
14 yd | 13 m | 1,5 in | Solo cinta de marcado |
5.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17847291
|
Fisherbrand™
|
14 yd | 13 m | 1 in | Solo cinta de marcado |
4.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17867291
|
Fisherbrand™
|
14 yd | 13 m | 2 in | Solo cinta de marcado |
5.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
All-purpose—even sticks to plastics during autoclaving
- Sticks to glass, plastic, paper, and wood from -23° to +121°C (-9° to +250°F)
- Especially suited for use in autoclave, refrigerator, deep freeze, sterilizer and incubator
- Easily marked with pencil, pen, ballpoint and most felt-tip markers
- Removes without residue
- Oil, water and acid resistant
Especificaciones
Autoadhesivo | |
Cinta | |
Autoclave, refrigerador/congelador, esterilizador, incubadora | |
De -9 F a 250 °F |
Blanco | |
Cinta de marcado autoadhesiva | |
1 unidad | |
De -23 °C a +121 °C |