Learn More
Fisherbrand™ Tapones de rosca para tubos de vidrio desechables
Los tapones tienen revestimientos de caucho con cementado interior
229.00€ - 337.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón de rosca |
---|---|
Material de revestimiento | Caucho |
Preesterilizados | No |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Color | Material | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material | Tamaño del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11547133
|
Fisherbrand™
|
Negro | Fenólico | 13-415 |
337.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11567133
|
Fisherbrand™
|
Negro | Fenólico | 18-415 |
229.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12337279
|
Fisherbrand™
|
Negro | Fenólico | 15-415 |
307.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descrizione
Los tapones tienen revestimientos de caucho con cementado interior
- Esterilizables en autoclave
- El tapón de polipropileno no tiene revestimiento
Specifica
Tapón de rosca | |
No | |
No estéril |
Caucho | |
Esterilizable en autoclave |