Learn More
Fisherbrand™ Rubber-Lined Plastic Caps
Click to view available options
Acabado del cuello:
22-400
38-400
58-400
Descripción
- Black, rubber-lined caps Autoclavable
- Packaged in 12 packs
Especificaciones
Revestimiento del tapón | 14B Rubber |
Material del cierre | Plastic |
Tamaño del tapón | 22-400 mm |
Tipo de tapón | Screw Cap |
Para utilizar con (equipo) | Bottle |
Color | Black |
Descripción | Screw cap |
Material | Plastic |
Longitud (métrico) | 80 mm |
N.º por caja | 576 Cs. |