Learn More
Fisherbrand™ Round Stir Bars with Removable Pivot Ring
Stirbars have polygon multifaceted surfaces that add turbulence relative to similar smooth size cylindrical bars.
Marca:  Fisherbrand™
2.72 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15525604
  • 4.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Stirbars have polygon multifaceted surfaces that add turbulence relative to similar smooth size cylindrical bars.
  • Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
  • Uso seguro en autoclave
  • Pequeño anillo de pivote extraíble en el centro que aumenta su versatilidad
  • El anillo de pivote minimiza el área de contacto de la barra con el depósito
  • El anillo también reduce la fricción y el daño de los recipientes plásticos
  • No se incluye ningún anillo de pivote en los dos tamaños más pequeños, n.º cat. 14-512-140 y -141
Especificaciones
Especificaciones
8 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Alnico con revestimiento de PTFE
Blanco
25,4mm
1 pulg
0,31 in
Barra agitadora
Imán Alnico revestido de PTFE
ISO 9001:2008
Redondo