Learn More
Fisherbrand™ Módulo de sensor remoto con sonda externa para higrómetro/termómetro de señal de radio Traceable™
Para termómetro de señal de radio Traceable
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Este módulo de sensor remoto Fisherbrand™ con sonda externa está diseñado para uso con el termómetro remoto de señal de radio Traceable™
- Sonda de termómetro de plástico de 5 mm de diámetro × 22 mm de largo
- Cable de 3 m adecuado para mediciones bajo el agua
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
0,5 cm | |
Soporte abatible, soporte de pared, Velcro™ para fijar a cualquier superficie, dos pilas alcalinas AA y dos AAA | |
0,875 in | |
3 m | |
Plastic | |
0,085 kg | |
122°F | |
23°F | |
de - 23 °F a 122 °F | |
Remote Sensor Module with External Probe for Traceable Radio-Signal Thermometer |
0,18 in | |
Módulo de sensor remoto con sonda externa para termómetro de señal de radio Traceable | |
10 pies | |
22 mm | |
2,2 cm | |
3 oz | |
Higrómetro/termómetro de señal de radio | |
50°C | |
-5°C | |
De -5 °C a +50 °C |