Descripción
Productos en los que su laboratorio puede confiar
Llaves para su uso con garrafas rectangulares de polipropileno y HDPE Fisherbrand
- Las llaves incluyen un inserto de manguera dentada compatible con tubos con un D.I. de 5/16 pulg
- La boquilla de la llave sin el adaptador admite tubos con un D.I. de 5/8 pulg
Especificaciones
Tipo de producto | Llave |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 1 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con (equipo) | Garrafas rectangulares de HDPE y polipropileno Fisherbrand |