Learn More
Fisherbrand™ Toallitas prehumedecidas
Paños de tela no tejida secas o prehumedecidas con un 100 % de agua desionizada pura o una mezcla de 70 % de alcohol isopropílico puro de grado reactivo y 30 % de agua desionizada
Marca:  Fisherbrand™
17.66 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21908" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11744346
  • 20.65€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las toallitas prehumedecidas Fisherbrand&Trade; son ideales para la limpieza de piezas ópticas, instrumental de vidrio, electrodos, cubetas y microscopios. Toallitas de tela no tejida disponibles secas o prehumedecidas con 100 % de agua desionizada pura o una mezcla de 70 % de alcohol isopropílico puro de calidad reactiva y 30 % de agua desionizada.
  • La mezcla de poliéster y celulosa es suave y sin pelusa; no rayará superficies ni se separará como toallitas de papel
  • Su recipiente resellable dispensa toallitas individuales, lo que elimina la contaminación por polvo y suciedad
Información de órdenes
Envases de 100 toallitas por cartucho de polietileno
Especificaciones
Especificaciones
Clean-Wipes™ secas
22,8 cm
15,2 cm
22,8 x 15,2 cm (9 x 6 in)
Para la limpieza de piezas ópticas, instrumental de vidrio, electrodos, cubetas y microscopios
No estéril
9 pulg.
6 pulg.
Poliéster Celulosa
Para la limpieza de piezas ópticas, instrumental de vidrio, electrodos, cubetas y microscopios.
En seco