Learn More
Fisherbrand™ Embudos para polvo
Sus vástagos paralelos minimizan la acumulación del polvo
21.05€ - 101.19€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro del área superior (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12652435
|
Fisherbrand™
|
750 ml | 15 cm | 13,7 cm |
21.05€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
12642435
|
Fisherbrand™
|
225 ml | 10,5cm | 10,3 cm |
24.55€
paquete de 6 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11907924
|
Fisherbrand™
|
100 ml | 7,5cm | 8,4 cm |
77.25€
paquete de 36 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11997914
|
Fisherbrand™
|
50 ml | 6,5cm | 6,6 cm |
66.05€
paquete de 36 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11997904
|
Fisherbrand™
|
225 ml | 10,5cm | 10,3 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11907914
|
Fisherbrand™
|
750 ml | 15 cm | 13,7 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Sus vástagos paralelos minimizan la acumulación del polvo
- Polipropileno duradero
- Las estrías externas evitan los bloqueos de aire
- Esterilizables en autoclave
Especificaciones
Polipropileno | |
Sí |