Learn More
Fisherbrand™ Placas de evaporación de porcelana
Acristalado en el interior y el exterior, excepto para reborde.
41.15€ - 164.00€
Especificaciones
Material | Porcelana |
---|---|
Tipo | Placa de evaporación |
Acabado interior | Acristalado |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13479719
|
Fisherbrand™
|
35 ml | Procesos de evaporación y de incineración |
164.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13499719
|
Fisherbrand™
|
70 ml | Procesos de evaporación y de incineración |
41.15€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13489719
|
Fisherbrand™
|
80 ml | Aplicación de evaporación |
44.40€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13409729
|
Fisherbrand™
|
120 ml | Procesos de evaporación y de incineración |
58.20€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13419729
|
Fisherbrand™
|
150 ml | Procesos de evaporación y de incineración |
66.85€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13439729
|
Fisherbrand™
|
250 ml | Aplicación de evaporación |
82.45€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
13429729
|
Fisherbrand™
|
1285 ml | Aplicación de evaporación |
117.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Forma profunda con tapa
- Fondo redondo
- Acristalado en el interior y el exterior, excepto para reborde
- Muy resistentes a productos químicos
- Soportan temperaturas de hasta 1150 °C (2102 °F)
- Sin cubierta
Especificaciones
Porcelana | |
Placa de evaporación | |
Acristalado |