Learn More
Fisherbrand™ Frascos para medios de cultivo de PETG estériles
78.02 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
52.31 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21660" para aplicar la oferta.
52.31 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
Tipo de producto:
A prueba de manipulación
Descripción
Reduzca el riesgo de contaminación cruzada con estos frascos de medios desechables y estériles
El frasco para medios de cultivo de PETG de Fisherbrand es ideal para la preparación y el almacenamiento de medios.
- Una alternativa económica y a prueba de roturas a los frascos para medios de cultivo de vidrio
- Apirógeno y no citotóxico para proteger las células
- Las graduaciones moldeadas no se desprenden
- Fabricado con copoliéster de polietileno tereftalato (PETG) transparente y ligero que proporciona resistencia a impactos y unas excelentes propiedades de protección a gases
- El tapón es de polietileno de alta densidad (HDPE)
- Frascos envasados en una bandeja envuelta al vacío para mantener la limpieza
- La banda termorretráctil alrededor del tapón y el cuello del frasco proporcionan la garantía visual de esterilidad para frascos individuales hasta que se retira la banda
- Los números de referencia que terminan en “A” están diseñados sin un anillo a prueba de manipulación
Compliance
Esterilidad certificada según SAL 10-6, USP Clase VI para garantizar biocompatibilidad.
Especificaciones
Capacidad | 125 ml (4.22 oz) |
Capacidad (métrico) | 125 ml |
Capacidad (imperial) | 4.22 oz |
Color | Transparente |
Para utilizar con (aplicación) | Para la preparación y el almacenamiento de medios |
Material | PETG |
Esterilidad | SAL 10-6 |
Certificaciones/conformidad | SAL 10-6, clase VI de la USP |
Closure Included | Sí |
Desechables | Sí |