Learn More
Fisherbrand™ PE Cone-Lined Polyethylene Caps
Especificaciones
Revestimiento del tapón | Polyseal |
Material del cierre | Phenolic |
Tamaño del tapón | 33-400 mm |
Tipo de tapón | Screw Cap |
Para utilizar con (equipo) | Bottle |
Tipo de producto | PE Cone Lined Cap |
Color | Black |
Descripción | Screw cap |
Material | Phenolic Resin |
Longitud (métrico) | 36mm |