Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Biohazard Waste Bags
Printed in English and Spanish
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.41500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10612831
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Printed in English and Spanish
  • Maximum temperature of 140°C (285°F); use at 125°C (257°F)
  • Come with wire-tie closures
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
Wire Tie
Polypropylene
140°C
11 in.
8.5 in.
ASTM D1709, Dart impact
Orange
285°F
11 x 8.5 in. (28 x 21.5 cm)
28 cm
21.5 cm