Learn More
Fisherbrand™ Juego de microespátulas
Juego de cuatro con asas de plástico codificadas por colores
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01128kg
Descripción
Set of four with plastic, color-coded handles
- Dispense y transfiera muestras durante el pesaje
- Aplique microcantidades de adhesivo para fijar muestras, extender pasta y mezclar muestras granulares
- Hojas de acero inoxidable de extremo plano
- Cuatro tamaños de hojas: 0,1, 0,3, 0,5 y 1,0mm
- Longitud total: 2,5 in (6 cm)
Especificaciones
Juego de microespátulas | |
Diseñado para dispensar y transferir muestras durante el pesaje, también puede utilizarse para fijar muestras, esparcir pasta y mezclar muestras granulares mediante la aplicación de microcantidades de adhesivo | |
6,35cm |
Balanzas, microscopios y navecillas de pesaje | |
2,5 in |