Learn More
Fisherbrand™ Barras de agitación magnética Octagon Spinbar™
Las barras de agitación magnética octogonales con anillo pivotante integral son la forma más utilizada para la agitación de pequeños volúmenes en recipientes como viales, tubos y separadores de gradientes.
Marca:  Fisherbrand™
3.80 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00090kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15545594
  • 4.30€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las barras de agitación magnética octogonales con anillo pivotante integral son la forma más utilizada para la agitación de pequeños volúmenes en recipientes como viales, tubos y separadores de gradientes.
Especialmente útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras.
  • Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • El perfil continuo permite una mayor área de superficie y turbulencia añadida si se compara con la superficie lisa de las barras cilíndricas
  • El anillo de pivote ayuda a reducir la fricción y la brusquedad
  • Esterilizable en autoclave
  • Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
Especificaciones
Especificaciones
3,2mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Barra de agitación
Imán Alnico
ISO 9001:2008
Octogonal
0,5 in
0,125 in
Blanco
12,7mm