Learn More
Fisherbrand™ Sonda de tipo K para baja temperatura
Sonda de uso triple (líquidos, aire/gases y semisólidos)
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Includes: Cable ampliable 2,4 m (8 pies)
Descripción
Sonda de uso triple (líquidos, aire/gases y semisólidos)
- Acero inoxidable
- Con asa
- El intervalo de temperatura es de -170° a +220 °C
Especificaciones
0,17 in | |
Cable ampliable 2,4 m (8 pies) | |
Acero inoxidable | |
17 pulg | |
220 °C | |
− 170 °C | |
Termómetro |
0,43 cm | |
431 mm | |
De tipo K, baja temperatura | |
428 °F | |
-274 °F | |
De -170 °C a +220 °C |