Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga siliconizados con poca adherencia
La tapa Snap-Cap™ proporciona un sellado seguro, incluso durante periodos prolongados—
10.55€ - 18.80€
Especificaciones
RCF máx. | 30000 xG |
---|---|
Estilo de tapón | Tapones a presión |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Color | Natural |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17848983
|
Fisherbrand™
|
A presión | 0.6mL | No estéril |
10.55€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envío: 25-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11986955
|
Fisherbrand™
|
A presión | 1,5 ml | No estéril |
12.40€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11906965
|
Fisherbrand™
|
A presión | 2 ml | No estéril |
12.55€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11996955
|
Fisherbrand™
|
A presión | 0.6mL | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
La tapa Snap-Cap™ proporciona un sellado seguro, incluso durante periodos prolongados—
- Fabricados con polipropileno duradero resistente a productos químicos
- El tubo de 0.6 ml está graduado en incrementos de 0.2 ml; el tubo de 1.5 ml, en incrementos de 0.5 ml con una graduación adicional en el tamaño de 0.1 ml y 2.0 ml en incrementos de 0.5 ml
- Diseñados para su uso en aplicaciones de gran importancia en las que la recuperación de muestras al instante es importante
- Soportan velocidades de hasta 30,000 × G
- Recomendados para su uso del congelador a la centrífuga
- Esterilizables en autoclave hasta 120 °C y soportan temperaturas de congelación de hasta – 80 °C
Información de órdenes
Los tubos no estériles se suministran en envases a granel. Los tubos estériles (de color natural) se suministran en envases individuales.
Especificaciones
30000 xG | |
Sí | |
Polipropileno | |
Sí |
Tapones a presión | |
Natural | |
Aplicaciones críticas en las que la recuperación de muestras al instante es importante |