Learn More
Fisherbrand™ Tubos para microcentrífuga con pestaña de bloqueo con polipropileno Snap-Cap™
Las tapas de bloqueo cómodas y perforables encajan en su lugar con una sola mano
17.55€ - 45.00€
Especificaciones
Graduaciones | 0,1 ml |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
Material del cierre | Polipropileno |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | RCF máx. | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Color | RCF máx. | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11976955
|
Fisherbrand™
|
0.6mL | Natural | 30000 xG | Bolsa |
45.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11706467
|
Fisherbrand™
|
1,5 ml | Natural | 26000 xG | Bolsa |
19.20€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11966955
|
Fisherbrand™
|
1,5 ml | Varios | 26000 xG | Bolsa |
24.70€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11956955
|
Fisherbrand™
|
2 ml | Natural | 25000 xG | Bolsa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Las tapas de bloqueo cómodas y perforables encajan en su lugar con una sola mano
- Tubos de polipropileno con parte superior plana
- Ideal para aplicaciones de manipulación de muestras, incluidas la centrifugación, ebullición y congelación de muestras, así como para la incubación y el almacenamiento
- Con marcas de graduación para la estimación del volumen
- Sin ARNasa ni ADNasa
Las centrífugas que desarrollan calor excesivo pueden dañar este tubo.
Especificaciones
0,1 ml | |
Polipropileno | |
Polipropileno | |
A presión |
Sin ARNasa/ADNasa | |
Sí | |
Ideal para aplicaciones de manipulación de muestras, incluidas la centrifugación, ebullición y congelación de muestras, así como para la incubación y el almacenamiento |