Learn More
Fisherbrand™ Gradilla para tubos de 4 posiciones
Personalice su gradilla de tubos. Las gradillas para tubos de cuatro posiciones con bloqueo Fisherbrand™ emplean un ingenioso sistema de gradillas de 4 posiciones con bloqueo. Gire las gradillas para sujetar tubos de 50 ml, 15 ml, 1,5 ml o 0,5 ml y, a continuación, conéctelas hasta obtener el tamaño de gradilla que necesite. Fabricado con polipropileno esterilizable en autoclave y resistente.
84.75€ - 88.75€
Especificaciones
Tipo de producto | Gradilla de microtubos de 4 vías |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Admite | Tubos (4 tubos cónicos de 50 ml, 12 tubos cónicos de 15 ml, 32 microtubos de 1,5 ml o 32 microtubos de 0,5 ml) |
Material | Polipropileno |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 17,4 x 9,5 x 5,2cm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11770045
|
Fisherbrand™
|
Azul |
88.75€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11750334
|
Fisherbrand™
|
Natural |
88.75€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11790045
|
Fisherbrand™
|
Naranja fosforito |
88.75€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11760334
|
Fisherbrand™
|
Verde fluorescente |
88.75€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11780045
|
Fisherbrand™
|
Rosa fluorescente |
84.75€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11770334
|
Fisherbrand™
|
Amarillo fluorescente |
88.75€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11700055
|
Fisherbrand™
|
Surtido (azul, verde, naranja, rosa, amarillo) |
88.75€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Personalice su gradilla de tubos. Las gradillas para tubos de cuatro posiciones con bloqueo Fisherbrand™ emplean un ingenioso sistema de gradillas de 4 posiciones con bloqueo. Gire las gradillas para sujetar tubos de 50 ml, 15 ml, 1,5 ml o 0,5 ml y, a continuación, conéctelas hasta obtener el tamaño de gradilla que necesite. Fabricado con polipropileno esterilizable en autoclave y resistente.
- Tubos de 50 ml, 4 pocillos (30 mm de diámetro), tubos de 15 ml, 12 pocillos (17,5 mm de diámetro), tubos de 0,5 ml, 32 pocillos (8,2 mm de diámetro), tubos de 1,5/2,0 ml, 32 pocillos (11,6 mm de diámetro)
- Fabricadas con polipropileno
- Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Dimensiones: 5 de L x 8.9 de An x 17.8 de Al cm (2 x 3.5 x 7 pulg)
Especificaciones
Gradilla de microtubos de 4 vías | |
Tubos (4 tubos cónicos de 50 ml, 12 tubos cónicos de 15 ml, 32 microtubos de 1,5 ml o 32 microtubos de 0,5 ml) | |
17,4 x 9,5 x 5,2cm | |
9,5 cm |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
17,4 cm | |
5,2 cm |