Descripción
Humidity Sponge desecante; Fisherbrand; tipo reutilizable
- Desecante no tóxico
- Reutilizable
- El material está hecho de polietileno transpirable de alta densidad Tyvek™ de DuPont
- Perfecto para fármacos, alimentos, electrónica, óptica y equipos
- Se garantiza que las bolsas conserven un 16 % de humedad en peso, los resultados típicos son un 37 % de absorción de humedad
- El desecante cumple los requisitos de la FDA estadounidense
- Compatible con salas limpias con certificación ISO clase 5 (clase M3.5)
Especificaciones
Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Dessicant | |
HDPE | |
11 g |
1302-78-9 | |
40 Pk. |