Learn More
Fisherbrand™ Lima de diamantes de Glassware-Rescuer
Nunca deseche de nuevo el material de vidrio astillado
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Nunca deseche de nuevo el material de vidrio astillado
- Forma semirredonda con mango facetado antideslizante
- Sin bordes afilados
- Tubos de vidrio
Información de órdenes
Diámetro de la lima 1/4 pulgadas (6 mm). Longitud de la lima de 4 pulgadas (10 cm). Longitud total de 8 pulgadas (20 cm).
Especificaciones
Half-Rounded | |
8 pulg | |
Nonslip Faceted |
Lima de diamante Glassware Rescuer | |
Mango facetado antideslizante | |
20,3cm |