Learn More
Fisherbrand™ Precleaned Glass EPA Vials
Packaged in partitioned trays
454.00€ - 490.85€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
---|---|
Material | Borosilicate Glass |
Altura (imperial) | 3.74 in. |
Incluye | 0.125 in. PTFE/silicone septa, open-top polypropylene screw caps |
Material del cierre | Polypropylene |
Includes: White polypropylene open-top screw caps with 0.125 in. PTFE /silicone septa
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11553552
|
Fisherbrand™
|
Transparente | 40 ml |
454.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11563552
|
Fisherbrand™
|
Amber | 40 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Glass vials for collection of water and soil samples for Volatile Organic Analysis.
- Borosilicate glass Clear vials for general analysis; amber vials for light-sensitive materials
- GPI thread, 24-400
Compliance
Prelimpiados para cumplir o superar los estándares de la EPA para análisis de orgánicos volátiles.
Especificaciones
28 mm | |
3.74 in. | |
Polypropylene | |
3.17 mm | |
Vial |
Borosilicate Glass | |
0.125 in. PTFE/silicone septa, open-top polypropylene screw caps | |
Screw Cap | |
EPA |