Learn More
Fisherbrand™ Puntas para carga de gel, 1-200 μl
Una opción ideal para la carga de forma precisa y sencilla de pocillos en electroforesis en gel
60.65€ - 134.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | De 1 a 200 μl |
---|---|
Color | Natural |
Longitud (imperial) | 2,75 in |
Declaraciones de limpieza | Sin ADNasa ni ARNasa |
Para utilizar con (aplicación) | Para la secuenciación de ADN o la carga de geles de electroforesis |
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11927734
|
Fisherbrand™
|
BP | No estéril |
60.65€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11937734
|
Fisherbrand™
|
HR, 10 x 96 | No estéril |
115.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11367801
|
Fisherbrand™
|
HRS, 10 x 96 | Estéril |
134.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Utilícelos en electroforesis en gel para cargar pocillos de forma precisa y sencilla.
- Punta de carga de gel redonda
- Carga fácilmente geles de 0.6 mm
- Las aplicaciones incluyen geles de ADN de agarosa, 2D y SDS PAGE, geles capilares y secuenciación
- Certificadas por un laboratorio independiente
Especificaciones
De 1 a 200 μl | |
2,75 in | |
Para la secuenciación de ADN o la carga de geles de electroforesis | |
Polipropileno |
Natural | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Carga de gel, Round |