Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Macro Cells With PTFE Lids
Fit standard spectrophotometer cell holders
505.00€ - 648.00€
Especificaciones
Tipo | Macroceldas de fluorescencia |
---|---|
Capacidad (métrico) | 3000 μl |
Material | Cuarzo |
Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Anchura (métrico) interior | 10 mm |
Includes: PTFE lid or stopper
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15216043
|
Fisherbrand™
|
2/paquetes, 8 paquetes/caja |
505.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15296053
|
Fisherbrand™
|
4/paquetes, 4 paquetes/caja |
648.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
- All cells are 12.5mm wide
- 10mm path length rectangular cells
- Reduce reagent use with micro cells
- Wavelength range for all cells is 200 to 2500nm
- Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
Especificaciones
Macroceldas de fluorescencia | |
Cuarzo | |
10 mm | |
De 200 nm a 2500 nm | |
Portaceldas para espectrofotómetro estándar | |
Para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo |
3000 μl | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
10 mm | |
45 mm | |
12,5 mm | |
Rectangulares |