Learn More
Fisherbrand™ Celdas rectangulares de fluorescencia: Macroceldas con tapón de PTFE, 4 ventanas transparentes
Se ajustan a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15246043
  • 431.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 03-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Includes: Tapa o tapón de PTFE
Descripción
Descripción
  • Todas las celdas tienen 12,5 mm de anchura
  • Celdas rectangulares de 1, 5 o 10 mm de longitud de camino
  • Reduzca el uso de reactivos con celdas semimicro
  • El rango de longitud de onda para todas las celdas es de 200 a 2500 nm
  • Ventanas de cuarzo para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
Especificaciones
Especificaciones
Macroceldas de fluorescencia
Cuarzo
2/paquetes, 8 paquetes/caja
De 200 a 2500 nm
Portaceldas para espectrofotómetro estándar
Para la transmisión desde ultravioleta lejano hasta infrarrojo
3000 μl
10 mm
10 mm
45mm
12,5mm
Rectangulares