Learn More
Fisherbrand™ Fluorescence Rectangular Cells: Cell for Magic Stirrer-Semi-Micro With PTFE Lids, 4 Clear Windows
Fit standard spectrophotometer cell holders
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.04950kg
Código de producto. 15256013
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes: PTFE lid or stopper
Descripción
Descripción
  • All cells are 12.5mm wide
  • 1, 5 or 10mm path length rectangular cells
  • Reduce reagent use with micro cells
  • Wavelength range for all cells is 200 to 2500nm
  • Quartz windows for transmission from far ultraviolet through the infrared
Especificaciones
Especificaciones
Semi-micro Fluorescence Cell
Quartz
4mm
10 mm
49.5 mm
12.5 mm
Rectangle
1500 μL
PTFE
Ea., 4 Ea./Cs.
200 to 2500 nm
Standard spectrophotometer cell holder
Transmission from far ultraviolet through the infrared