Learn More
Fisherbrand™ Pinzas para matraces Erlenmeyer para unidades de ultrasonidos
Fije de forma segura los matraces Erlenmeyer a las unidades de limpieza de ultrasonidos Fisherbrand™. Las pinzas para matraces Erlenmeyer Fisherbrand™ se fabrican con acero inoxidable resistente y duradero para una estabilidad superior.
24.00€ - 43.00€
Especificaciones
Tipo | Abrazaderas para matraces |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Limpiador de ultrasonidos |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10619474
|
Fisherbrand™
|
Matraz Erlenmeyer de 50 ml |
24.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10136372
|
Fisherbrand™
|
Matraz Erlenmeyer de 250 ml |
30.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10084622
|
Fisherbrand™
|
Matraz Erlenmeyer de 500 ml |
36.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10562963
|
Fisherbrand™
|
Matraz Erlenmeyer de 1000 ml |
43.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fijación segura
- Fabricadas con aluminio y acero inoxidable resistente y duradero.
- Proporcionan una estabilidad sin precedentes
Especificaciones
Abrazaderas para matraces | |
Limpiador de ultrasonidos |