Learn More
Fisherbrand™ Embudo de citología doble con tarjetas de filtro blancas
Para la centrífuga Thermo Scientific™ Shandon™ CytoSpin™
690.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Centrífuga Shandon CytoSpin |
---|---|
Incluye | Tarjeta de filtro blanca; tapones de sellado |
Volumen (métrico) | Hasta 0.25 ml |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15291876
|
Fisherbrand™
|
500/caja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Equivalente funcional de la cámara Cytofunnel doble Shandon™
- Totalmente compatible con la centrífuga Shandon CytoSpin
- Tarjeta de filtro de color blanco preconectada y diseñada para un solo uso
- Tapones de sellado de embudo incluidos
- Para volúmenes de muestra de hasta 0.25 ml o menos
- Proporciona dos áreas de depósito en cada portaobjetos
Especificaciones
Centrífuga Shandon CytoSpin | |
Tarjeta de filtro blanca; tapones de sellado | |
Hasta 0.25 ml |