Learn More
Fisherbrand™ Gorro de polipropileno desechable
Click to view available options
Color:
Azul
Blue
Tamaño:
24 in.
Descripción
Single-use cap provides basic protection
- Desechable
- Polipropileno de 14 gsm
- Diámetro: 53.3 cm (21 pulg) o 60.9 cm (24 pulg)
- Sin látex
- Opción de azul o blanco
Especificaciones
Material | Polipropileno |
Color | Azul |
Desechables | Sí |
Tamaño (imperial) | 21 in. |
Tamaño (métrico) | 53.3 cm |
Diámetro (imperial) | Diámetro de .21 pulg |
Diámetro (métrico) | 53.3 cm |