Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio de pedernal desechables con extremo plano
Recocido especialmente para reducir la rotura en el punto de tensión
51.00€ - 169.00€
Especificaciones
Material | Vidrio Flint |
---|---|
Desechables | Sí |
Para utilizar con | Recocido especialmente para reducir la rotura en el punto de tensión |
Tipo de etiqueta | Ninguno |
Envase | Bandeja |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Capacidad (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10022253
|
Fisherbrand™
|
6 mm | 50 mm | 1 ml | 500/bandeja |
62.70€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
15135134
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 85 mm | 11 ml | 250/bandeja |
169.00€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15125134
|
Fisherbrand™
|
13 mm | 100 mm | 10 mL | 250/bandeja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15145134
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 75 mm | 6 mL | 250/Tray |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15115134
|
Fisherbrand™
|
10 mm | 75 mm | 4 mL | 250/Tray |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15155134
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 100 mm | 15 mL | 250/Tray |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15175134
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 125 mm | 19 mL | 250/Tray |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15195282
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 150 mm | 23 mL | 250/bandeja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
15165134
|
Fisherbrand™
|
18mm | 150mm | 28 mL | 125/Tray |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Recocido especialmente para reducir la rotura en el punto de tensión
- Fondo redondo
- Parte superior e inferior suave para evitar cortes
Información de órdenes
Envasados en bandejas
Especificaciones
Vidrio Flint | |
Recocido especialmente para reducir la rotura en el punto de tensión | |
Bandeja | |
KIM-KAP |
Sí | |
Ninguno | |
No estéril | |
Tubo de cultivo desechable |