Learn More
Fisherbrand™ Tubos de vidrio borosilicatado desechables con tapón de rosca de polipropileno
Proporciona la estabilidad química y la inercia biológica del vidrio de borosilicato al precio de los tubos desechables—
464.00€ - 925.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Desechables | Sí |
Tipo de etiqueta | Punto de marca |
Esterilidad | No estéril |
Tipo de tapón | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11527413
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 100 mm | 1000/pack |
910.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10421541
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 125 mm | 250/bandeja |
835.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11557413
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 150 mm | 250/bandeja |
925.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11567413
|
Fisherbrand™
|
20 mm | 125 mm | 250/bandeja |
575.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11577413
|
Fisherbrand™
|
20 mm | 150 mm | 250/bandeja |
464.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11517413
|
Fisherbrand™
|
13 mm | 100 mm | 500/bandeja |
745.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Proporciona la estabilidad química y la inercia biológica del vidrio borosilicatado al precio de los tubos desechables
- Tapón de rosca de polipropileno sin revestimiento natural
- Con área de rotulación
Ideal para cultivo de tejido, bacteriología, química clínica, tipado sanguíneo y procedimientos de pruebas cruzadas
Información de órdenes
Envasados en bandejas de 250 o 500
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Punto de marca | |
Tapón de rosca |
Sí | |
No estéril | |
Tubo de cultivo desechable |