Learn More
Fisherbrand™ Cork Stoppers - Superior Grade
Corks are cut from high-quality wood and are selected to meet superior standards
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.12500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16466520
  • 27.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Corks are cut from high-quality wood and are selected to meet superior standards
Especificaciones
Especificaciones
Natural
0
0
0,96cm
Madera
1,27cm
Tapón
Ideal para sellar frascos
0,71cm
500/paq.
Mayor