Learn More
Fisherbrand™ Codificadores de colores para viales de almacenamiento criogénico con rosca interna y externa
Para la identificación de muestras
20.55€ - 93.10€
Especificaciones
Material Poliestireno
Esterilidad No estéril
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Color Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
11927974
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Blanco Para viales con rosca externa
91.85€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11937974
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Amarillo Para viales con rosca externa
92.75€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11947974
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Verde Para viales con rosca externa
92.40€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11957974
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Azul Para viales con rosca externa
93.10€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11967974
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Rojo Para viales con rosca externa
93.10€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11977974
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Blanco Para viales con rosca interna
35.15€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11987974
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Amarillo Para viales con rosca interna
20.55€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11997974
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Verde Para viales con rosca interna
38.00€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11907984
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Azul Para viales con rosca interna
20.55€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
11917984
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
Rojo Para viales con rosca interna
20.55€
paquete de 500
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Encajan en los tapones de viales de almacenamiento criogénico con rosca externa (10-500-25, -26 y -27) o viales de almacenamiento criogénico con rosca interna (12-567-500, -501, -502).
  • Para la identificación de muestras codificadas por color
  • Poliestireno
  • No estériles
Especificaciones
Especificaciones
Poliestireno