Learn More
Fisherbrand™ Color-Coded Autoclavable Identification Tape
Instrument marking tape for easy identification and color coding items. Even sticks to PTFE.
6.35€ - 6.80€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Formato | Cinta |
Material | Vinilo |
Tipo de producto | Cinta de identificación |
Para utilizar con (aplicación) | Resisten el agua, el aceite y los ácidos |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17837261
|
Fisherbrand™
|
Amarillo |
6.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17867261
|
Fisherbrand™
|
Naranja |
6.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17857261
|
Fisherbrand™
|
Rojo |
6.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17847261
|
Fisherbrand™
|
Verde |
6.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17877261
|
Fisherbrand™
|
Azul |
6.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17887261
|
Fisherbrand™
|
Marrón |
6.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17807271
|
Fisherbrand™
|
Negro |
6.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17897261
|
Fisherbrand™
|
Aluminio |
6.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Description
Instrument marking tape for easy identification and color coding items. Even sticks to PTFE.
- Vinyl self-stick tapes color-code autoclave items such as surgical instruments for easy identification
- Attach securely and safely to any clean surface
- Resist water, oil, and acids
- Nontoxic
Order Info
In 16 ft.L x 0.37 in. W (5m x 9.6mm) rolls.
Specifications
Esterilizable en autoclave | |
Vinilo | |
Resisten el agua, el aceite y los ácidos | |
16 ft | |
0,37 in |
Cinta | |
Cinta de identificación | |
1 unidad | |
4,8 m |