Learn More
Fisherbrand™ Frascos transparentes de boca ancha estándar con tapones con revestimiento de polivinilo
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3810 ml
Descripción
General purpose bottle. Fisherbrand™ Clear Standard Wide Mouth Bottles with White Polypropylene Pulp/Vinyl Lined Cap are used for pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing applications.
- Clear/Flint standard bottles
- Features wide mouth for easy transfer of contents
Especificaciones
Capacidad | 3810 ml (129 oz) |
Capacidad (métrico) | 3810 ml |
Capacidad (imperial) | 128 oz. |
Color | Transparente |
Material | Vidrio sodocálcico |
Cantidad | 4/Cs. |
Tipo | Standard Wide Mouth Bottle |
Color del tapón | White |
Material de revestimiento | PTFE |
Acabado del cuello | 89-400 |