Learn More
Fisherbrand™ Viales roscados de vidrio ámbar de clase B con tapones acoplados
Vidrio de borosilicato ámbar de Tipo I Clase B
128.00€ - 251.00€
Especificaciones
Clasificación | B |
---|---|
Material (revestimiento) | Caucho acolchado con teflón |
Color | Ámbar |
Material | Vidrio borosilicatado Tipo 1 Clase A |
Para utilizar con (aplicación) | Para viales de uso genérico para materiales sensibles a la luz |
Includes: Tapones con cierre de rosca fenólicos de color negro acoplados con revestimientos de caucho 14B blanco recubierto de PTFE
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Volumen (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11573542
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 2 ml | 38 mm | 0,5 dr. |
251.00€
paquete de 288 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11513552
|
Fisherbrand™
|
28mm | 40 ml | 98 mm | 10.82 dr |
201.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
11583542
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 4 ml | 48 mm | 1 dr |
159.00€
paquete de 144 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11309493
|
Fisherbrand™
|
17mm | 8 ml | 63 mm | 2.16 dr |
128.00€
paquete de 144 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11503552
|
Fisherbrand™
|
28 mm | 20 ml | 60 mm | 5,4 dr. |
207.00€
paquete de 72 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Vidrio de borosilicato ámbar de Tipo I Clase B
- Viales de uso general para materiales fotosensibles
- Fabricados con vidrio de borosilicato ámbar de Tipo I Clase B
- Esterilizables en autoclave
Compliance
Cumplen las normas de Tipo I, Clase B de ASTM™ y de Tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP)
Especificaciones
B | |
Ámbar | |
Para viales de uso genérico para materiales sensibles a la luz | |
Esterilizable en autoclave | |
ASTM, USP Tipo I |
Caucho acolchado con teflón | |
Vidrio borosilicatado Tipo 1 Clase A | |
Fenólico | |
Ajustado | |
Vial |