Learn More
Fisherbrand™ Viales roscados de vidrio transparente de clase A con tapones acoplados: Revestimiento de cono de PE Poly-Seal™
Con revestimientos de cono Poly-Seal de polietileno de baja densidad
102.00€ - 289.00€
Especificaciones
Clasificación | A |
---|---|
Material (revestimiento) | LDPE |
Color | Transparente |
Esterilidad | No estéril |
Desechables | Sí |
Includes: Tapones con cierre de rosca fenólicos de color negro incluidos
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11547733
|
Fisherbrand™
|
19 mm | 12 ml | 68 mm |
247.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11553522
|
Fisherbrand™
|
21 mm | 16 ml | 73 mm |
243.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11593522
|
Fisherbrand™
|
28 mm | 25 ml | 60 mm |
102.00€
paquete de 72 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11573522
|
Fisherbrand™
|
25 mm | 30 ml | 94 mm |
289.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11537733
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 8 ml | 63 mm |
247.00€
paquete de 144 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11563522
|
Fisherbrand™
|
23 mm | 24 ml | 88 mm |
243.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11660112
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 4 ml | 48 mm |
243.00€
paquete de 144 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Con revestimientos de cono Poly-Seal de polietileno de baja densidad
- Viales de uso general
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I, clase A
- Los viales de estilo corto tienen un perfil bajo para ofrecer mayor estabilidad y almacenamiento de compuestos
- Envasados en bandejas particionadas
Compliance
Cumplen las normas de tipo I, clase A de ASTM™ y de tipo I de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Especificaciones
A | |
Transparente | |
Sí | |
Poly-Seal™ | |
ASTM, USP Tipo I |
LDPE | |
No estéril | |
Para uso general | |
Fenólico | |
Vial |