Learn More
Fisherbrand™ Espátulas para células
Espátulas de polipropileno irrompibles y reutilizables disponibles en dos tamaños: 30 y 60 mm de ancho de barra
18.80€ - 19.85€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Sí |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tipo de producto | Espátula para células |
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Tamaño (imperial) | Tamaño (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Esterilidad | Tamaño (imperial) | Tamaño (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15635467
|
Fisherbrand™
|
Azul | Estéril | 1,18 in | 3 cm |
19.85€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
15645467
|
Fisherbrand™
|
Amarillo | Estéril | 2,36 in | 6 cm |
18.80€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Espátulas de polipropileno irrompibles y reutilizables disponibles en dos tamaños: 30 y 60 mm de ancho de barra
- Utilice espátulas de 30 mm de ancho para biplacas preparadas; de 60 mm para placas preparadas de 100 a 150 mm
- Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
Disponibles estériles (envasadas individualmente) o no estériles
Especificaciones
Sí | |
Polipropileno | |
Espátula para células |